Learn More
Hamilton™ Ensembles de tubulure assemblés à une embase
Fournit une grande variété de solutions de connexion au laboratoire.
Marque: Hamilton™ 90608
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Raccord fabriqué à partir de CTFE /lili Tubulure fabriquée à partir du PTFE /lili Pour Luers femelles /lili Différentes jauges et longueurs sont disponibles /li/ul/pSpécification
Ensemble de tubulures | |
1/boîte | |
Connexions 8 ga. | |
8 G |
Luer femelle | |
CTFE (raccord), PTFE (tubulure) | |
304,8 mm |