Learn More
Ohaus™ Chauffage de bloc à sec analogique à un bloc HB1AL
Code produit. 15762699
Click to view available options
Description:
Bloc chauffant à sec, 1 bloc, HB1AL, UE
Le chauffage de bloc à sec analogique à un bloc OHAUS™ traite plus d’échantillons tout en fournissant des résultats précis et fiables.
  • Les blocs chauffants à sec à haute puissance et température constante sont économiques, polyvalents et compacts
  • Les unités polyvalentes sont idéales pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques, les immunoessais, les points de fusion / ébullition et une grande variété d’autres procédures de laboratoire
  • Chacun des cinq modèles accepte des blocs modulaires interchangeables distincts (vendus séparément), pouvant accueillir divers récipients à échantillons tels que des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons, des microplaques et des tubes ou barrettes PCR
  • Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
  • Les blocs modulaires en aluminium anodisé offrent une stabilité de température et un transfert de chaleur supérieurs
  • Commandes analogiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité TUV
Type de contrôleur Analogique
Description Bloc chauffant à sec, 1 bloc, HB1AL, UE
Plage de températures (métrique) Faible :5°C à 100°C ; Élevé :75°C à 150°C
Type Bloc à bain sec
Temps de chauffage 45 min
Modèle HB1AL
Nbre de blocs 1
Stabilité de la température ± 1°C
Uniformité de la température ± 0,1°C à 37°C
Uniformité ± 0,4°C à 37°C
Dimensions (L x l) 31,50 cm x 20,30 cm
Dimensions (L x l x H) 31,5 x 20,3 x 8,9 cm
Longueur (impériale) 12,40 po
Longueur (métrique) 31,50 cm
Largeur (impériale) 8,00 po
Largeur (métrique) 20,30 cm
Hauteur (impériale) 3,50 po
Hauteur (métrique) 8,900 cm
Profondeur (impériale) 12,40 po
Profondeur (métrique) 31,50 cm
Poids (métrique) 2,5 kg
Alimentation électrique 230 V, 0,5 A, 50/60 Hz
Ampérage 0,5A