Learn More
Oncomine™ Research Premium Edition License
Licence Oncomine™ Research Premium Edition
Description
La version Oncomine™ Research Premium Edition est un outil logiciel sur abonnement pour les chercheurs universitaires. Elle fournit des fonctionnalités et des analyses avancées supplémentaires sur Oncomine™ Research Edition (une version gratuite disponible sur www.oncomine.org). Oncomine™ Research Edition est une application Web puissante qui intègre et unifie les données de profilage de cancer à haut débit afin que l’expression cible d’un grand nombre de types de cancer et d’expériences soit accessible en ligne, en quelques secondes. Oncomine™ Research Edition comprend des types d’analyses fondamentales, comme le cancer par rapport à un état normal, le multi-cancer et la co-expression. Il présente des résumés génétiques et conceptuels, une analyse de cas déviant, une méta-analyse et une analyse de profils de cas déviant méta-cancer. En outre, Oncomine™ Research Edition dispose d’un site de communauté de support Oncomine™, où les utilisateurs peuvent partager leurs expériences à l’aide de cet outil logiciel.Oncomine™ Research Premium Edition est une version par abonnement qui permet aux utilisateurs aux besoins de recherche avancés de tirer parti de fonctionnalités et d’analyses supplémentaires. Ces caractéristiques comprennent des analyses fondamentales et avancées, comme le sous-type de cancer, les résultats cliniques, la réponse au traitement du patient, les analyses de perturbations et les analyses de sensibilité aux médicaments. Ces analyses fournissent un aperçu précieux de la biologie, de la réglementation, des voies d’accès, de la réaction aux médicaments et des populations de patients. En outre, la version Premium Edition permet aux utilisateurs de rechercher plusieurs gènes à la fois, d’exporter vers Excel, PowerPoint et SVG pour partager les résultats, télécharger des concepts personnalisés, accéder à un meilleur support, et effectuer des recherches dans la base de données Oncomine™ pour l’enrichissement des signatures génétiques définies par les utilisateurs.
Caractéristiques d’Oncomine™ Research Premium Edition :
En savoir plus sur Oncomine™ Research Premium Edition.
Une licence Oncomine™ Research Premium Edition peut être octroyée pour plusieurs numéros d’utilisateurs, avec une licence d’entreprise composée d’un nombre illimité d’utilisateurs enregistrés. Vous devez être un utilisateur enregistré Oncomine™ Research Edition pour pouvoir effectuer la mise à niveau.
Remarque : Ce produit s’adresse uniquement aux chercheurs universitaires et sans but lucratif dans le domaine du cancer. Si vous êtes un chercheur commercial ou à but lucratif dans le domaine oncologique, veuillez contacter l’un de nos spécialistes des ventes à compendiasales@lifetech.com.
Pour commander
Si vous n’êtes pas déjà inscrit à la version gratuite du logiciel, veuillez visiter le site www.oncomine.org pour vous inscrire à Oncomine™ Research Edition. Vous recevrez un e-mail avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe temporaire, que vous pourrez ensuite utiliser pour vous connecter une première fois en utilisant la version gratuite. Une fois terminé ou si vous êtes déjà inscrit à la version gratuite, il vous suffit de commander ce produit comme vous le feriez pour tout produit standard. Lors de la validation, il vous sera demandé de fournir des informations sur chaque utilisateur du logiciel. Sous 1 jour ouvrable, votre compte sera mis à niveau sur la version Premium et vous verrez les fonctionnalités ajoutées lors de votre prochaine connexion.
Specifications
Oncomine™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.