Learn More
Diba Bouchons pour flacons Omnifit™ série T
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 45
Comprend:
Trois ports
Description
Une gamme de bouchons simple d’utilisation et polyvalente ne nécessitant aucun raccord
- Port Luer, tubulure droite
- Appuyez simplement sur la tubulure murale rigide de 1/8 po de dia. ext. à travers les ports
- Pour tubulure murale rigide de 1/16 po de dia. ext., adaptateur OF9LA fourni avec le bouchon
- Adaptateur série OF9BA pour la tubulure Softwall
- La conception anti-torsion empêche les tubulures de se tordre lors du retrait du bouchon
- Chaque port accepte également les connecteurs Luer mâles
- Avec bouchon à vis en polypropylène et corps en PTFE solide chimiquement inerte
Non recommandé pour une utilisation sous pression avec les produits Luer s’ajustant, car aucun verrou Luer n’est utilisé.
Informations sur la commande
Disponible avec port Luer ou port Luer avec clapet anti-retour en fluorocarbone et filtre d’entrée en PTFE de porosité 10 μm permettant à l’air de s’écouler dans le flacon tout en empêchant la contamination par des particules et en empêchant les vapeurs nocives de s’échapper.
Spécification
Spécification
Comprend | Trois ports |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 29,8mm |
Matériau | PTFE |
Nbre par carton | 1/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de solvant série T |
Diamètre (métrique) | 54 mm |