Learn More
Diba Tubes en verre de rechange OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Mélangez et associez vos tubes en verre de rechange Omnifit™ pour les longueurs de colonnes EZ et EZ SolventPlus™ tout en utilisant vos extrémités existantes pour une flexibilité optimale
Marque: Diba 006ERG-06-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez un tube de longueur différente avec vos embouts existants pour répondre à vos exigences spécifiques.Spécification
Omnifit™ EZ Replacement Glass, 6.6 x 400mm; 1/ea | |
6,6 mm | |
400 mm |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
Liquid Chromatography Column | |
Glass |