Learn More
Diba Manchons OMNIFIT™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™
Utilisez les manchons Omnifit™ pour colonnes EZ et EZ SolventPlus™ pour joindre deux colonnes pour le remplissage
Marque: Diba 006EPS-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Omnifit™ EZ Packing Sleeve, Join 2 Columns or Connect to Column Packer, 6.6mm; 1/ea | |
Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns | |
6,6 mm | |
Liquid Chromatography Column |