Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités fixes
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
Marque:  Diba 006EZS-10-40-FF
Encompass_Preferred
Code produit. 15805454
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord ETFE UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
Description
  • Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
  • Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
  • Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
4 to 40°C
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
400 mm
40°C
10 mm
600 psi
29.1 mL
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.