Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts fixes
Les colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts fixes sont dotées de filetages PEEK™ qui offrent une durabilité exceptionnelle
sur devis
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
Porosité | 10 and 30 μm |
Matériau | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
Température max. | 40°C |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15855344
|
Diba
006EZ-10-15-FF |
9.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 10 x 150mm; 1/ea | 10 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15815384
|
Diba
006EZ-25-15-FF |
58.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 25 x 150mm; 1/ea | 25 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15825344
|
Diba
006EZ-10-10-FF |
5.5 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 10 x 100mm; 1/ea | 10 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15865394
|
Diba
006EZ-35-15-FF |
115.5 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 35 x 150mm; 1/ea | 35 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15855404
|
Diba
006EZ-35-40-FF |
356 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 35 x 400mm; 1/ea | 35 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15845354
|
Diba
006EZ-10-40-FF |
29.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 10 x 400mm; 1/ea | 10 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15815414
|
Diba
006EZ-50-33-FF |
600.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 50 x 330mm; 1/ea | 50 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15875354
|
Diba
006EZ-10-50-FF |
36.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 10 x 500mm; 1/ea | 10 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15845414
|
Diba
006EZ-50-40-FF |
741.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 50 x 400mm; 1/ea | 50 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15895394
|
Diba
006EZ-35-25-FF |
211.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 35 x 250mm; 1/ea | 35 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15895334
|
Diba
006EZ-06-40-FF |
12.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 400mm; 1/ea | 6,6 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15855374
|
Diba
006EZ-15-50-FF |
83.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 15 x 500mm; 1/ea | 15 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15845384
|
Diba
006EZ-25-25-FF |
108 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 25 x 250mm; 1/ea | 25 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15885374
|
Diba
006EZ-25-10-FF |
34.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 25 x 100mm; 1/ea | 25 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15825404
|
Diba
006EZ-35-33-FF |
288.6 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 35 x 330mm; 1/ea | 35 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15805334
|
Diba
006EZ-06-15-FF |
4.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 150mm; 1/ea | 6,6 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15875324
|
Diba
006EZ-06-10-FF |
2.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 100mm; 1/ea | 6,6 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15825374
|
Diba
006EZ-15-40-FF |
65.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 15 x 400mm; 1/ea | 15 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15805364
|
Diba
006EZ-15-10-FF |
12.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 15 x 100mm; 1/ea | 15 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15835334
|
Diba
006EZ-06-25-FF |
7.5 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 250mm; 1/ea | 6,6 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15885404
|
Diba
006EZ-50-25-FF |
440.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 50 x 250mm; 1/ea | 50 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15815354
|
Diba
006EZ-10-33-FF |
23.6 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 10 x 330mm; 1/ea | 10 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15895364
|
Diba
006EZ-15-33-FF |
53 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 15 x 330mm; 1/ea | 15 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15805394
|
Diba
006EZ-25-40-FF |
181.6 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 25 x 400mm; 1/ea | 25 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15865364
|
Diba
006EZ-15-25-FF |
38.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 15 x 250mm; 1/ea | 15 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15845324
|
Diba
006EZ-06-05-FF |
0.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 50mm; 1/ea | 6,6 mm | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15835364
|
Diba
006EZ-15-15-FF |
21.2 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 15 x 150mm; 1/ea | 15 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15865334
|
Diba
006EZ-06-33-FF |
10.3 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 6.6 x 330mm; 1/ea | 6,6 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15885344
|
Diba
006EZ-10-25-FF |
17.3 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 10 x 250mm; 1/ea | 10 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15875414
|
Diba
006EZ-50-50-FF |
941.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 50 x 500mm; 1/ea | 50 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
15875384
|
Diba
006EZ-25-33-FF |
147.3 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 25 x 330mm; 1/ea | 25 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Description
- Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
- Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
- Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
40°C |
4 to 40°C | |
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |