Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ avec un embout fixe et un embout réglable
Les colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ avec une extrémité fixe et une extrémité réglable sont conçues de manière ergonomique et permettent un réglage simple et rapide de la hauteur
Marque: Diba 006EZ-06-10-AF
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord PP UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
- Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
- Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
- Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
- Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 100mm; 1/ea | |
6,6 mm | |
900 psi | |
0.1 to 2.4 mL | |
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
4 to 40°C | |
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
100 mm | |
40°C |