Learn More
Connecteurs Omnifit™ avec vanne
2-way, 3-way Hex, 3-way single key (T), and large-to-small universal connectors with valves
162.00€
Spécification
Taille de l’alésage (impériale) 0,05 in
Type de bouchon Bouchon Omnifit
Taille de l’alésage (métrique) 0,15 cm
Matériau PTFE
Pression de fonctionnement 50 psi
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Type Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Comprend Prix Quantité et disponibilité  
15955261
Afficher les documents Détails de la promotion
Diba Industries
21939-13
Vanne à 2 voies Joints toriques Viton, cônes en PTFE 1,5 mm (0,062 po), bouchons en polypropylène avec filetage interne avec les raccords 0,25 po -28 UNF
162.00€
2 pièces
Description
Description
  • Instant tube connection
  • Chemically insert all PTFE body
  • 50 psi pressure rating
  • On-off manual valve operation
2- and 3-way Connectors with Valves
  • Include Viton™ O-rings, 1/16 in. (1.5mm) PTFE cones, polypropylene caps with internal thread that accepts 1/4 in.-28 UNF fittings
  • PTFE cone provides a flat bottom for the 1/4 in.-28 UNF fitting to give a leak-free connection
  • 1.5mm bore size
  • Accept tubing from 0.5 to 4mm O.D.
  • OF001101 has an inline shut-off valve
  • OF001102 has individual shut-off valves for each of the three lines
  • OF001109 has a diverting valve to allow connection of one line to either of the other two
Large-to-Small Universal Connector with Valve
  • Large end has a Viton seal; small end is supplied with one large and two small Viton O-rings
  • Cap at small end has internal thread that accepts 1/4 in.-28 UNF fittings
  • Accepts 1 to 11mm O.D. tubing
  • 1.5mm bore end
Informations sur la commande
D’autres combinaisons de raccords de vannes, y compris d’autres canaux, sont disponibles sur demande. Contactez votre service client Fisher Scientific™.
Spécification
Spécification
0,05 in
0,15 cm
50 psi
Bouchon Omnifit
PTFE
0,25 po -28