Learn More
Diba Embouts de rechange pour colonne de chromatographie Diba™ Omnifit™ : Fixe
Inutile de s'inquiéter pour la perte d'un embout
Marque: Diba 006BFE-03-SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les embouts assurent le joint primaire sur les colonnes de microalésage en verre.
Spécification
Embout | |
0,51 cm | |
PTFE | |
3 mm | |
Colonnes | |
Colonnes de référence utilisées en chromatographie |
Longueurs fixes | |
38 mm | |
0,11 in | |
0,2 μm | |
4/Pk. |