Learn More
Diba Frittages de rechange Omnifit™ BenchMark™ pour colonnes de chromatographie
Sélectionnez parmi différentes porosités pour votre milieu et votre application chimique
sur devis - 403.80€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Accessoires pour colonnes de chromatographie |
---|---|
Dimensions | Universel |
Type | Fritté de chromatographie de rechange |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Porosité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Porosité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15845544
|
Diba
006FR-50-05 |
1,9 in | 50 mm | 5 μm | PTFE |
403.80€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15895524
|
Diba
006FR-15-25-PE |
0,59 in | 15 mm | 25 μm | Polyéthylène |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||
15815544
|
Diba
006FR-35-25-PE |
1,3 in | 35 mm | 25 μm | Polyéthylène |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||
15855544
|
Diba
006FR-50-10 |
1,9 in | 50 mm | 10 μm | PTFE |
403.80€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15875544
|
Diba
006FR-50-25-PE |
1,9 in | 50 mm | 25 μm | PE |
sur devis
20 pièces |
N/A | ||
Description
Les frittages de rechange sont disponibles en PTFE ou en PE en différentes porosités, ce qui vous permet de sélectionner les supports de lit les plus adaptés à votre application. Faites correspondre l’ID de colonne pour sélectionner le frittage adéquatSpécification
Accessoires pour colonnes de chromatographie | |
Universel | |
Fritté de chromatographie de rechange |