Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Disques à membrane Omega
Disques à membrane Omega avec des performances et une stabilité élevées pour les utilisateurs de cellules à agitation conventionnelles et non jetables.
310.00€ - 425.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 12/boîte |
Code produit | Marque | MWCO | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17154811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM010043 |
10 kDa | 43 mm |
310.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM030043 |
30 kDa | 43 mm |
390.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM010076 |
10 kDa | 76 mm |
413.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17134811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM005043 |
5 kDa | 43 mm |
348.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104821
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM030076 |
30 kDa | 76 mm |
413.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17144811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM005076 |
5 kDa | 76 mm |
413.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM030062 |
30 kDa | 62 mm |
425.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM001043 |
1 kDa | 43 mm |
362.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17124811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM001076 |
1 kDa | 76 mm |
413.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164811
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM010062 |
10 kDa | 62 mm |
379.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114821
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
OM100043 |
100 kDa | 43 mm |
346.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La membrane en polyéthersulfone fournit des débits plus élevés et une liaison protéique plus faible que la cellulose régénérée compétitive
- Réduction du délai de traitement et récupération optimale
- Les disques peuvent être lavés et réutilisés
- Membranes de rechange pour la concentration d’autres systèmes cellulaires agités, le fractionnement, la purification, l’échange de tampons ou le dessalage de protéines, de bouillons cellulaires et d’autres biomolécules
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
PES | |
Non stérile | |
12/boîte |