Learn More
Oléylamine, teneur approximative en C18 80 à 90 %, Thermo Scientific Chemicals
35.10€ - 564.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H37N |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.50 |
Numéro MDL | MFCD00066507 |
Clé InChI | QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N |
Synonyme | 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate |
CID PubChem | 6258392 |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10316630
|
Thermo Scientific Acros
129540050 |
5 mL |
35.10€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10400380
|
Thermo Scientific Acros
129541000 |
100 ml |
42.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10356580
|
Thermo Scientific Acros
129540010 |
1 L |
202.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15254624
|
Thermo Scientific Acros
129540051 |
5 L |
564.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-90-3 | |
267.50 | |
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N | |
6258392 |
C18H37N | |
MFCD00066507 | |
9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN |
Spécification
Oleylamine | |
Jaune | |
Authentique | |
C18H37N | |
1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm) | |
9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN | |
267.50 | |
267.5 | |
Liquide après fusion |
112-90-3 | |
0.8100g/mL | |
Flacon en verre | |
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2 | |
MFCD00066507 | |
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N | |
(E)-octadec-9-en-1-amine | |
6258392 | |
≥96.0% (primary amine) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche