Learn More
Alcool oleylique, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
27.54€ - 64.12€
Identifiants chimiques
CAS | 143-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H36O |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.49 |
Numéro MDL | MFCD00002993 |
Clé InChI | ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N |
Synonyme | oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol |
CID PubChem | 5284499 |
ChEBI | CHEBI:73504 |
Nom IUPAC | (9Z)-octadec-9-en-1-ol |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18018.22 |
100 g |
27.54€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18018.36 |
500 g |
64.12€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Oleyl alcohol is used in softening and lubrication of textile fabrics, and in the production of carbon paper, stencil paper, and printing ink. It finds application in cosmetic products viz skin creams and lotions as a thickner, hair conditioners and hair coating shampoos. It is utilized as an antifoaming agent and cutting lubricant, as the precursor for the preparation of its sulfuric ester derivatives, which are used in detergents and wetting agents. It plays a vital role in various formulations for drug delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’alcool oléylique est utilisé pour adoucir et lubrifier les tissus textiles, ainsi que pour la production de papier carbone, de papier à pochoir et d’encre d’impression. Il trouve son application dans les produits cosmétiques, à savoir les crèmes et les lotions pour la peau comme épaississant, les après-shampooings et les shampooings réparateurs. Il est utilisé comme agent anti-mousse et lubrifiant de coupe, comme précurseur pour la préparation de ses dérivés d’ester sulfurique, qui sont utilisés dans les détergents et les humidificateurs. Il joue un rôle essentiel dans diverses formulations pour l’administration de médicaments.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
Identifiants chimiques
143-28-2 | |
268.49 | |
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N | |
5284499 | |
(9Z)-octadec-9-en-1-ol |
C18H36O | |
MFCD00002993 | |
oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol | |
CHEBI:73504 | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO |
Spécification
Oleyl alcohol | |
∽6°C | |
206°C to 207°C (13 mm) | |
0.85 | |
1.46 | |
1723962 | |
Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water. | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO | |
268.49 | |
CHEBI:73504 | |
Technique |
143-28-2 | |
0.849 | |
180°C (356°F) | |
C18H36O | |
MFCD00002993 | |
oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol | |
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N | |
(9Z)-octadec-9-en-1-ol | |
5284499 | |
268.48 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-597-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RG4120000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.