Learn More
Alcool oléyle, env. 60 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10419250
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-28-2
Formule moléculaire C18H36O
Poids moléculaire (g/mol) 268.49
Numéro MDL MFCD00002993
Clé InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Synonyme oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
CID PubChem 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nom IUPAC (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Oleyl alcohol
Point de fusion 5.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 207.0°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 60% Typical (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.4590 to 1.4640
Quantité 25 L
Beilstein 01, 453
Merck Index 15, 6924
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Poids de la formule 268.47
Pourcentage de pureté ca. 60%
Qualité Technique
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Oleyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.