Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique acide Oléoyl-L-alpha-lysophosphatidique
180.90€ - 448.23€
Identifiants chimiques
CAS | 22556-62-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H40NaO7P |
Synonyme | 1-O-9Z-Octadecenoyl-sn-glyceryl-3-sel de sodium de l’acide phosphorique ; Acide lysophosphatidique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408359
|
Thermo Scientific Chemicals
J66836.#0 |
5 mg |
180.90€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15418359
|
Thermo Scientific Chemicals
J66836.MB |
25 mg |
448.23€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an endogenous agonist for LPA1 and LPA2 receptors. LPA does not induce angiogenesis, but has effects on endothelial cell physiology that are similar to those of sphingosine 1-phosphate. Induces cell migration of cancer and non-cancer cells. LPA has also been described to potentiate acetylchloine receptor currents by G-protein-mediated activation of Ca2+-dependent/independent protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22556-62-3 | |
C21H40NaO7P | |
1-O-9Z-Octadecenoyl-sn-glyceryl-3-sel de sodium de l’acide phosphorique ; Acide lysophosphatidique |
Spécification
Blanc à blanc cassé | |
22556-62-3 | |
458,5 | |
Sensible à l’air et à la lumière, hygroscopique | |
Sel sodique acide Oléoyl-L-alpha-lysophosphatidique | |
XGRLSUFHELJJAB-UHFFFAOYNA-M | |
sodium 3-(hydrogen phosphonatooxy)-2-hydroxypropyl octadec-9-enoate |
-30°C à -10°C | |
C21H40NaO7P | |
1-O-9Z-Octadecenoyl-sn-glyceryl-3-sel de sodium de l’acide phosphorique ; Acide lysophosphatidique | |
Soluble dans l’eau jusqu’à 5 mg/ml avec sonication | |
Poudre ou solide cireux | |
[Na+].CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)([O-])=O | |
458.51 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C