Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML F2
Ajustés pour répondre aux tolérances OIML F2 ou les dépasser.
313.00€ - 1940.00€
Spécification
Certifications/Conformité Aucun certificat
Comprend Boîtier de protection
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Poids Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids Prix Quantité et disponibilité  
16622212
Afficher les documents
Ohaus™
30390829
500 mg à 1 mg
313.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16612212
Afficher les documents
Ohaus™
30390827
50 g à 1 mg
564.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16602212
Afficher les documents
Ohaus™
30390826
50 g à 1 g
328.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16692202
Afficher les documents
Ohaus™
30390825
100 g à 1 mg
621.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16682202
Afficher les documents
Ohaus™
30390824
100 g à 1 g
390.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16632192
Afficher les documents
Ohaus™
30390032
2 x 200 g à 1 mg
759.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16622192
Afficher les documents
Ohaus™
30390031
2 x 200 g à 1 g
523.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16672202
Afficher les documents
Ohaus™
30390821
500 g à 1 mg
887.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16662202
Afficher les documents
Ohaus™
30390820
500 g à 1 g
621.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16652202
Afficher les documents
Ohaus™
30390819
1 kg à 1 mg
1360.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16642202
Afficher les documents
Ohaus™
30390818
1 kg à 1 g
1105.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16612192
Afficher les documents
Ohaus™
30390030
2 x 2 kg à 1 mg
1730.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16602192
Afficher les documents
Ohaus™
30390029
2 x 2 kg à 1 g
1530.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16632202
missing translation for 'viewDocuments'
Ohaus™
30390815
5 kg à 1 mg
1940.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
16622202
missing translation for 'viewDocuments'
Ohaus™
30390814
5 kg à 1 g
1710.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 1 kilogramme sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
  • La surface des poids égale ou dépasse les tolérances OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie qui permet de voir facilement les rayures et les matières étrangères sur le poids, pour une meilleure stabilité et longévité
Specifications
Specifications
Aucun certificat
Boîtier de protection
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates