Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe F2 sans certificat
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F2 sans certificat est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
40.60€ - 725.00€
Spécification
Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Classification | OIML Classe F2 |
Matériau | Acier inox spécial |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363384
|
Sartorius™
YCW314-AC-00 |
1 g |
40.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303394
|
Sartorius™
YCW324-AC-00 |
2 g |
42.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343394
|
Sartorius™
YCW354-AC-00 |
5 g |
43.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323404
|
Sartorius™
YCW424-AC-00 |
20 g |
50.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363404
|
Sartorius™
YCW454-AC-00 |
50 g |
53.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303414
|
Sartorius™
YCW514-AC-00 |
100 g |
59.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343414
|
Sartorius™
YCW524-AC-00 |
200 g |
79.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383414
|
Sartorius™
YCW554-AC-00 |
500 g |
144.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303434
|
Sartorius™
YCW654-AC-00 |
5 kg |
374.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11387494
|
Sartorius™
YCW714-AC-00 |
10 kg |
725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383394
|
Sartorius™
YCW414-AC-00 |
10 g |
46.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323424
|
Sartorius™
YCW614-AC-00 |
1 kg |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe F2 | |
Acier inox spécial | |
7 950 kg/m3 |