Learn More
Sartorius™ Poids à ligne de référence à gorge de préhension OIML de classe F1 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à ligne de référence à gorge de préhension Sartorius™ F1 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque: Sartorius™ YCW313-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les valeurs nominales de 1 g et plus sont disponibles sous forme de poids à gorge de préhension
- En acier inox spécial avec une densité de 7 950 kg/m3
- Tolérances conformes à OIML R111-1
Spécification
Poids de ligne de référence en milligrammes | |
OIML Classe F1 | |
7 950 kg/m3 |
Avec certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inoxydable | |
1 g |