Learn More
Sartorius™ Poids foliaire à ligne d’épreuve OIML de classe E2 sans certificat
Fabriqué en aluminium ou argent nickel non magnétisable. Le poids foliaire Sartorius™ OIML de classe E2 sans certificat résiste parfaitement à la corrosion.
Marque: Sartorius™ YCW1121-AC-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les poids milligrammes sont fournis sous forme de poids foliaires
- Avec des valeurs de masse nominale allant de 1 mg à 5 mg, ils sont fabriqués en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
- Les poids avec des valeurs de masse nominale allant de 10 mg à 500 mg sont fabriqués en aluminium avec une densité de 8 600 kg/m3
- Tolérances conformes à OIML R111-1
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
Argent nickel | |
10 mg |
OIML Classe E2 | |
8 600 kg/m3 |