Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe E2 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe E2 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque: Sartorius™ YCW512-AC-02
224.20 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21704" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve | |
OIML Classe E2 | |
7 950 kg/m3 |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inox spécial | |
100 g |