Learn More
asecos™ Absorbants pour huiles tapis
Hydrophobe, absorption efficace des huiles, les essences etc.
157.94€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Heavy-duty Cloth |
Type | Oil Only Sorbent Pad |
Longueur (impériale) | 15.75 in. |
Longueur (métrique) | 400.00 mm |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17866346
|
asecos™
11327 |
7 kg |
157.94€
200 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836516
|
asecos™
9934 |
8 kg |
157.94€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Bleu | |
Oil Only Sorbent Pad | |
400.00 mm | |
400.00 mm |
Heavy-duty Cloth | |
15.75 in. | |
15.75 in. |