Learn More
asecos™ Absorbants pour huiles coussin
Hydrophobe, absorption efficace des huiles, les essences etc.
Marque: asecos™ 9932
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Blanc | |
Oil Sorbent Pillow | |
460.00 mm | |
460.00 mm | |
6 kg |
Heavy-duty Cloth | |
18.11 in. | |
18.11 in. | |
13.23 lb. |