Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
730.00€ - 920.00€
Spécification
Type de produit | Boudin absorbant |
---|---|
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Sécurité sur le lieu de travail, prévention des déversements |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17118650
|
3M™
7000088228 |
3 m | 100 mm |
730.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17128650
|
3M™
7000088229 |
3 m | 200 mm |
760.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17108650
|
3M™
7000088226 |
5 m | 200 mm |
920.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Used to cover large spills, or as a precaution in areas where large spills may occur
- Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present
- Link sorbent booms together by built-in connectors to deploy over large areas
- UV-resistant to prevent deterioration and disintegration
- Designed for long-term use in ditches, streams, rivers, lakes, docks, and piers
- Cost-effective as oil, not water, is recovered
- Can be used outside or in-plant
Spécification
Boudin absorbant | |
Marron | |
Sécurité sur le lieu de travail, prévention des déversements |