Learn More
Chlorure d’octylmagnésium, solution 1,4M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10274824
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38841-98-4, 109-99-9
Formule moléculaire C8H17ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 172.98
Numéro MDL MFCD00000476
Clé InChI DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CID PubChem 4147387
SMILES CCCCCCCC[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Octylmagnesium chloride
Note relative au nom 1.4M solution in THF
% min. CAS 22.34, 70.21
% max. CAS 29.79, 77.66
Quantité 100 mL
Formule linéaire CH3(CH2)6CH2MgCl
Point d’éclair −10°C
Nom IUPAC Magnésium ; octane ; chlorure
Poids de la formule 172.98
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.929
Densité 0.9290g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.