Learn More
Bromure d’octylmagnésium, solution 2M dans diéthyléther, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
68.30€ - 368.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17049-49-9, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.43 |
Numéro MDL | MFCD00191566 |
Clé InChI | ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | bromooctyl magnesium, n-octylmagnesium bromide, magnesium, bromooctyl, octylmagnesium bromide, n-octyl magnesium bromide, n-octylmagnesiumbromide, octyl magnesium bromide, c8h17mgbr, 1-octylmagnesium bromide, octylmagnesium bromide solution, grignard reagent |
CID PubChem | 86923 |
Nom IUPAC | Magnésium ; octane ; bromure |
SMILES | CCCCCCCC[Mg]Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10235164
|
Thermo Scientific Acros
427811000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
68.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10295204
|
Thermo Scientific Acros
427818000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
368.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17049-49-9, 60-29-7 | |
217.43 | |
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M | |
86923 | |
CCCCCCCC[Mg]Br |
C8H17BrMg | |
MFCD00191566 | |
bromooctyl magnesium, n-octylmagnesium bromide, magnesium, bromooctyl, octylmagnesium bromide, n-octyl magnesium bromide, n-octylmagnesiumbromide, octyl magnesium bromide, c8h17mgbr, 1-octylmagnesium bromide, octylmagnesium bromide solution, grignard reagent | |
Magnésium ; octane ; bromure |
Spécification
35.0°C | |
2M solution in diethyl ether | |
Jaune à marron | |
49.78, 57.01 | |
C8H17BrMg | |
MFCD00191566 | |
bromooctyl magnesium, n-octylmagnesium bromide, magnesium, bromooctyl, octylmagnesium bromide, n-octyl magnesium bromide, n-octylmagnesiumbromide, octyl magnesium bromide, c8h17mgbr, 1-octylmagnesium bromide, octylmagnesium bromide solution, grignard reagent | |
CCCCCCCC[Mg]Br | |
217.43 | |
217.43 | |
0.961 |
Octylmagnesium bromide | |
17049-49-9, 60-29-7 | |
42.99, 50.22 | |
Liquide | |
CH3(CH2)7MgBr | |
−35°C | |
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ; octane ; bromure | |
86923 | |
1.90 to 2.20M | |
0.9610g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Peut former des peroxydes explosifs.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Octylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO – Research Use Only