Learn More
Octyl Aldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10285220
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-13-0
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00007029
Clé InChI NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
CID PubChem 454
ChEBI CHEBI:17935
Nom IUPAC octanal
SMILES CCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octyl aldehyde
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.0°C to 15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8210g/mL
Point d’ébullition 171.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6CHO
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4200
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 1768
Gravité spécifique 0.821
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and mineral oil, insoluble in glycerol
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octyl aldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.