Learn More
Chlorure d’octanoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 75.70€
Identifiants chimiques
CAS | 111-64-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.657 |
Numéro MDL | MFCD00000766 |
Clé InChI | REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride |
CID PubChem | 8124 |
Nom IUPAC | Chlorure d’octanoyle |
SMILES | CCCCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03526.AE |
100 mL |
23.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03526.AP |
500 mL |
75.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’octanoyle sert à produire des adhésifs. Il sert d’agent d’acylation pour divers composés tels que les sucres (p. ex. saccharose, composés aromatiques (p. ex. anisole et monoglycérides.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques (acétone, chloroforme, toluène, THF). Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, alcools, mines, agents oxydants. Stocker loin de l’alcool et des amines.
Identifiants chimiques
111-64-8 | |
162.657 | |
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N | |
8124 | |
CCCCCCCC(=O)Cl |
C8H15ClO | |
MFCD00000766 | |
capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride | |
Chlorure d’octanoyle |
Spécification
Octanoyl chloride | |
-63°C | |
195°C | |
Pungent | |
1.435 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water. | |
CCCCCCCC(=O)Cl | |
162.657 | |
162.66 |
111-64-8 | |
0.942 | |
80°C (176°F) | |
C8H15ClO | |
MFCD00000766 | |
635917 | |
capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride | |
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure d’octanoyle | |
8124 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H H314-H318-H302-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
P210-P233-P234-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P362-P374-P390-P501c
H227-H290-H315-H317-H318-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-891-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RH1570000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only