Learn More
Octanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404273
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Octanal is an aromatic aldehyde often found in citrus oils. It is used commercially as a component in perfumes and in flavor production for the food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octanal est un aldéhyde aromatique que l’on trouve souvent dans les huiles d’agrumes. Il est utilisé commercialement comme composant dans les parfums et dans la production de saveur pour l’industrie alimentaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-13-0
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00007029
Clé InChI NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
CID PubChem 454
ChEBI CHEBI:17935
Nom IUPAC octane
SMILES CCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanal
Point de fusion 12°C to 15°C
Densité 0.821
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Formule linéaire CH3(CH2)6CHO
Indice de réfraction 1.4195
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1191
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1766
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%