Learn More
Octaméthylcyclotétrasilazane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339235
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020-84-4
Formule moléculaire C8H28N4Si4
Poids moléculaire (g/mol) 292.68
Numéro MDL MFCD00046123
Clé InChI FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octaméthyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétrazatetrasilocane
SMILES C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Spécification
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Nom chimique ou matériau Octamethylcyclotetrasilazane
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 976248
Point d’éclair 66°C (150°F)
Poids de la formule 292.68
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Ammonia-like
Sensibilité Moisture sensitive