Learn More
Octadécylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10319033
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4445-07-2
Formule moléculaire C24H42
Poids moléculaire (g/mol) 330.59
Numéro MDL MFCD00048500
Clé InChI WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC octadécylbenzène
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecylbenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 36°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 249°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5(CH2)17CH3
Quantité 50 g
Synonyme 1-naphthalen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-naphthyl prop-2-en-1-one, jak3 inhibitor v, 2-naphthylvinyl ketone, 2'-acrylonaphthone, 2-acryloylnaphthalene, thr1 inhibitor, 1, 2-naphthyl vinyl ketone, biomolki_000064, biomolki2_000005
CID PubChem 3799
Poids de la formule 330.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Octadecylbenzene