Learn More
Octadécylamine, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
58.50€ - 376.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-30-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H39N |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.52 |
Numéro MDL | MFCD00008159 |
Clé InChI | REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm |
CID PubChem | 15793 |
ChEBI | CHEBI:63866 |
Nom IUPAC | Octadécane-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10785231
|
Thermo Scientific Acros
129325000 |
500 g | Flacon en verre |
58.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665752
|
Thermo Scientific Acros
129320010 |
1 kg | Flacon en verre |
97.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10483045
|
Thermo Scientific Acros
129320050 |
5 kg | Récipient en plastique |
376.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
124-30-1 | |
269.52 | |
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N | |
15793 | |
Octadécane-1-amine |
C18H39N | |
MFCD00008159 | |
octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm | |
CHEBI:63866 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
Spécification
Octadecylamine | |
88.0 | |
50.0°C to 60.0°C | |
232.0°C (32.0 mmHg) | |
Authentique | |
C18H39N | |
MFCD00008159 | |
octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm | |
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N | |
Octadécane-1-amine | |
15793 | |
4.17 mPa.s (20°C) | |
90% | |
Amine primaire (MW 269) :>98 %, sec.+ amine tert. (MW 521) :< 2 % |
124-30-1 | |
100.0 | |
Blanc | |
148°C | |
88% min. (GC) | |
CH3(CH2)17NH2 | |
04, IV, 825 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN | |
269.52 | |
CHEBI:63866 | |
269.51 | |
Technique | |
Prills |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel en cas d’ingestion
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-695-3
- Octadecylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.