Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus Oceanic™ série 48-913
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Structure en maille
- Revêtement en jersey de coton
- Finition trempée aux 3/4
- Manchette de sécurité
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Marquage CE, EN 388 :4111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Dimensions | 9 |
Modèle | 48-913 |
Type de manchette de gant | Sécurité |
Doublure | Jersey de coton |
Type de paume | Paume enduite 3/4 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus Oceanic™ série 48-913 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu