Learn More
sachets de tampon, Cole-Parmer Instrument Company, Oakton™
Click to view available options
Quantité:
20 Pouches
Description
Applications :Électrochimie, recherche en laboratoire, recherche générale, pharmaceutique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | OAKTONpH buffer pouches |
CAS | 7778-77-0 |
Quantité | 20 Pouches |
Formule moléculaire | H2KO4P |
Numéro MDL | MFCD00011401,MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Nom IUPAC | dihydrogénophosphate de potassium |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
CID PubChem | 516951 |