Learn More
Flacons de tampon pour étalonnage du pH Oakton™ Oakton™
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Description
- Les solutions de tampons pH permettent à l’utilisateur de régler son système pour lire des mesures précises
- Conserver les tampons à l’abri de la lumière directe du soleil.
Informations sur la commande
Poids à l’expédition :0,6 kg.(1-1/4 lb).
Certifications
Traçabilité NIST et certification de conformité aux normes de traçabilité NIST.
Spécification
Spécification
pH | 10.00 |
Quantité | 500 mL |