Learn More
Sachets d’étalonnage de conductivité Oakton™
Étalonnez en déplacement avec ces sachets d’étalonnage 20 ml à usage unique. Les sachets d’étalonnage de conductivité Oakton™ sont scellés pour garantir leur fraîcheur.
52.75€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cole-Parmer Conductivity Standards |
---|---|
Quantité | 20 Single-use Pouches |
Type | Étalon de conductivité |
Code produit | Marque | Conductivité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conductivité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12393780
|
Cole Parmer
35653-11 |
ppm NaCl: 702, ppm 442: 1000, ppm KCl: 745 |
52.75€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calibrate on the go with these single-use 20mL calibration pouches. Oakton™ Conductivity Calibration Pouches are sealed to ensure freshness.
- Pratiques, les sachets d’étalonnage sont portatifs
- Une table de conversion μS-à-ppm est imprimée sur chaque boîte pour une référence rapide
- La précision est de ±1 % à 25±C
- Les sachets d’étalonnage comprennent un rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par le fabricant
Spécification
Cole-Parmer Conductivity Standards | |
20 Single-use Pouches | |
Étalon de conductivité |