Learn More
O-xylène, qualité spectrophotométrique, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 291.00€
Identifiants chimiques
CAS 95-47-6
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008519
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CID PubChem 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nom IUPAC 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11368407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032471.K2
1 L
106.53€
1L
11358407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032471.M1
4 x 1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032471.K7
4 L
279.39€
4L
Description
Description
o-Xylene is used as a solvent for paints and adhesives, and to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
95-47-6
106.17
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
7237
1,2-xylene
C8H10
MFCD00008519
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CHEBI:28063
CC1=CC=CC=C1C
Spécification
o-Xylene
95-47-6
0.877 g/mL
32°C (89°F)
1.505
(CH3)2C6H4
UN1307
14,10081
Sparingly soluble in water. (0.2g/L)
CC1=CC=CC=C1C
106.17
CHEBI:28063
≤96%
-25°C
Incolore
143°C to 145°C
Liquide
C8H10
MFCD00008519
1815558
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
1,2-xylene
7237
106.17
Spectrophotométrique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H312-H332-H315
Flammable liquid and vapor.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H304-H312+H332-H315-H319-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: XYLENES
missing translation for 'einecsNumber' : 202-422-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE2450000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante