Learn More
o-Xylène, ≥99,0 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
130.63€
Identifiants chimiques
CAS | 95-47-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.17 |
Numéro MDL | MFCD00008519 |
Clé InChI | CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes |
CID PubChem | 7237 |
ChEBI | CHEBI:28063 |
Nom IUPAC | 1,2-xylene |
SMILES | CC1=CC=CC=C1C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15687550
|
Honeywell Riedel-de Haën
95662-1L |
1 L | Flacon en verre |
130.63€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
95-47-6 | |
106.17 | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
7237 | |
1,2-xylene |
C8H10 | |
MFCD00008519 | |
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes | |
CHEBI:28063 | |
CC1=CC=CC=C1C |
Spécification
o-Xylene | |
1,2-Dimethylbenzene | |
Colorless | |
143°C to 145°C | |
31°C (87.8°F) | |
1.505 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.1 atm (21.1°C), 7mmHg (20°C), 16mmHg (37.7°C) | |
1815558 | |
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-xylene | |
7237 | |
106.17g/mol |
-25°C | |
95-47-6 | |
0.879g/mL at 20°C | |
0.07 | |
867°F | |
C8H10 | |
MFCD00008519 | |
UN1307 | |
o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes | |
CC1=CC=CC=C1C | |
106.17 | |
CHEBI:28063 | |
≥99.0% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P261-P273-P301 + P310-P302 + P352 + P312-P331
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Xylenes
missing translation for 'rtecsNumber' : 202-422-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- o-Xylene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: o-xylene
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
o-Xylène, ≥99,0 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de-Haën™