Learn More
o-Toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.00€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-53-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.15 |
Numéro MDL | MFCD00007730 |
Clé InChI | RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine |
CID PubChem | 7242 |
ChEBI | CHEBI:66892 |
Nom IUPAC | 2-méthylaniline |
SMILES | CC1=CC=CC=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10245140
|
Thermo Scientific Acros
139085000 |
500 mL | Flacon en verre |
39.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697102
|
Thermo Scientific Acros
139080025 |
2.5 L | Flacon en verre |
128.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15129193
|
Thermo Scientific Acros
139080100 |
10 L | Récipient en plastique |
447.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-53-4 | |
107.15 | |
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N | |
7242 | |
2-méthylaniline |
C7H9N | |
MFCD00007730 | |
o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine | |
CHEBI:66892 | |
CC1=CC=CC=C1N |
Spécification
o-Toluidine | |
95-53-4 | |
Incolore à jaune | |
199.0°C to 200.0°C | |
Authentique | |
C7H9N | |
1.5710 to 1.5730 | |
12,772 | |
1 | |
Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: solible in diluted acids,soluble in alcohol and ether,miscible with ethanol | |
CC1=CC=CC=C1N | |
107.15 | |
CHEBI:66892 | |
99% |
99% | |
-23.0°C | |
1.0000g/mL | |
85°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4NH2 | |
MFCD00007730 | |
15,9696 | |
o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine | |
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylaniline | |
7242 | |
107.15 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
Susceptible de provoquer des anomalies génétiques par inhalation.
Peut provoquer le cancer par inhalation
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
En cas d’irritations cutanées :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec préc
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-429-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XU2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Cette substance s’assombrit au cours du stockage
- o-Toluidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.