Learn More
o-tolualdéhyde, stabilisé, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS | 529-20-4, 123-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.15 |
Numéro MDL | MFCD00003338 |
Clé InChI | BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde |
CID PubChem | 10722 |
ChEBI | CHEBI:27434 |
Nom IUPAC | 2-methylbenzaldehyde |
SMILES | CC1=CC=CC=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10489743
|
Thermo Scientific Acros
152430250 |
25 g | Glass bottle |
30.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10716001
|
Thermo Scientific Acros
152431000 |
100 g | Flacon en verre |
107.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10387800
|
Thermo Scientific Acros
152432500 |
250 g | Flacon en verre |
218.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
529-20-4, 123-31-9 | |
120.15 | |
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N | |
10722 | |
2-methylbenzaldehyde |
C8H8O | |
MFCD00003338 | |
o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde | |
CHEBI:27434 | |
CC1=CC=CC=C1C=O |
Spécification
o-Tolualdehyde | |
529-20-4, 123-31-9 | |
Colorless to Yellow | |
199°C to 200°C | |
Authentic | |
C8H8O | |
1.5460 to 1.548 | |
07, 295 | |
1.039 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
CC1=CC=CC=C1C=O | |
0.1% hydroquinone | |
10722 | |
120.15 | |
Liquid |
98% | |
-35°C | |
1.0390g/mL | |
67°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3C6H4CHO | |
MFCD00003338 | |
15, 9686 | |
o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde | |
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylbenzaldehyde | |
120.15 | |
CHEBI:27434 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May produce an allergic reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plen
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 208-452-2
- o-Tolualdehyde, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.