Learn More
o-nitroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10113230
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
20 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-59-3
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00007144
Clé InChI SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
CID PubChem 11346
Nom IUPAC 1-(2-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Nitroacetophenone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28.0°C to 30.0°C
Point d’ébullition 159.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520
Quantité 2.5 g
Beilstein 07, 288
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Nitroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.