Learn More
o-crésol, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
20.20€ - 49.55€
Identifiants chimiques
CAS | 95-48-7, 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00002226 |
Clé InChI | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene |
CID PubChem | 335 |
ChEBI | CHEBI:28054 |
Nom IUPAC | 2-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10503648
|
Thermo Scientific Acros
405731000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
20.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10278127
|
Thermo Scientific Acros
405738000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
49.55€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-48-7, 108-95-2 | |
108.14 | |
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | |
335 | |
2-méthylphénol |
C7H8O | |
MFCD00002226 | |
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene | |
CHEBI:28054 | |
CC1=CC=CC=C1O |
Spécification
o-Cresol | |
98.5 | |
30.0°C to 32.0°C | |
1.0400g/mL | |
81°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4OH | |
06,349 | |
1.04 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform | |
CC1=CC=CC=C1O | |
108.14 | |
CHEBI:28054 | |
108.14 | |
Liquide ou solide à fusion faible |
95-48-7, 108-95-2 | |
100.0 | |
Ambre à incolore | |
191.0°C | |
Authentique | |
C7H8O | |
MFCD00002226 | |
15,2564 | |
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene | |
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylphénol | |
335 | |
4.75 mPa.s (35°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-423-8
Recommended Storage : S’assombrit pendant le stockage et à l’exposition à la lumière et à l’air
- o-Cresol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: o-Cresol
RUO – Research Use Only