Learn More
o-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 506.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-48-7, 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00002226 |
Clé InChI | QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene |
CID PubChem | 335 |
ChEBI | CHEBI:28054 |
Nom IUPAC | 2-methylphenol |
SMILES | CC1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10442865
|
Thermo Scientific Acros
110551000 |
100 g | Flacon en verre |
sur devis
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10346220
|
Thermo Scientific
110555000 |
500 g | Flacon en verre |
42.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10498630
|
Thermo Scientific Acros
110550010 |
1 kg | Flacon en verre |
65.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10300054
|
Thermo Scientific Acros
110550025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
132.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488298
|
Thermo Scientific Acros
110550100 |
10 kg | Récipient en plastique |
506.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-48-7, 108-95-2 | |
108.14 | |
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | |
335 | |
2-methylphenol |
C7H8O | |
MFCD00002226 | |
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene | |
CHEBI:28054 | |
CC1=CC=CC=C1O |
Spécification
o-Cresol | |
98.5 | |
30.0°C to 32.0°C | |
1.0400g/mL | |
81°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4OH | |
06,349 | |
1.04 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform | |
CC1=CC=CC=C1O | |
108.14 | |
CHEBI:28054 | |
108.14 | |
Liquide ou solide à fusion faible |
95-48-7, 108-95-2 | |
100.0 | |
Ambre à incolore | |
191.0°C | |
Authentique | |
C7H8O | |
MFCD00002226 | |
15,2564 | |
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene | |
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylphenol | |
335 | |
4.75 mPa.s (35°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-423-8
Recommended Storage : S’assombrit pendant le stockage et à l’exposition à la lumière et à l’air
- o-Cresol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.