Learn More
Chlorure dʼo-anisoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS 21615-34-9
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
Numéro MDL MFCD00000664
Clé InChI RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
CID PubChem 88969
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10124780
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
276110050
5 g Flacon en verre
47.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10349440
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
276110250
25 g Flacon en verre
167.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
21615-34-9
170.6
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
88969
COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
C8H7ClO2
MFCD00000664
o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
Chlorure de 2-méthoxybenzoyl
Spécification
o-Anisoyl chloride
21615-34-9
100.0
1.1460g/mL
84°C
96% min. (GC)
CH3OC6H4COCl
MFCD00000664
1.146
Solubility in water: may decompose in water
COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
170.6
170.6
Liquide
97%
96.0
Jaune à marron
128°C to 129°C (8.0 mmHg)
Authentique
C8H7ClO2
1.5714 to 1.5734
10, 140
o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-méthoxybenzoyl
88969
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-477-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • o-Anisoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.