Learn More
Hexafluorophosphate d’O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302039
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′i-tétraméthyluronium hexafluorophosphate est un réactif de couplage et utilisé comme additif dans la synthèse des peptides. Il intervient également de manière efficace pour accélérer le processus de couplage et réduire la perte d’intégrité chirale.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les matériaux très acides ou alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148893-10-1
Formule moléculaire C10H15F6N6OP
Poids moléculaire (g/mol) 380.24
Numéro MDL MFCD00274639
Clé InChI JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
CID PubChem 9886157
Nom IUPAC [bis(dimethylamino)methylidene]({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl})oxidanium
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Poids de la formule 380.23
Pourcentage de pureté 99%