Learn More
Chlorhydrate de o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorhydrate de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine, 98 %, C7H4F5NO.HCl, Numéro CAS-57981-02-9
60.10€ - 432.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57981-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5ClF5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.57 |
Numéro MDL | MFCD00012953 |
Clé InChI | HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv |
CID PubChem | 122307 |
Nom IUPAC | O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthyl]hydroxylamine ; Chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15626804
|
Thermo Scientific Acros
186712500 |
250 mg |
60.10€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15606804
|
Thermo Scientific Acros
186710010 |
1 g |
126.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15616804
|
Thermo Scientific Acros
186710050 |
5 g |
432.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57981-02-9 | |
249.57 | |
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N | |
122307 | |
[H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
C7H5ClF5NO | |
MFCD00012953 | |
o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv | |
O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthyl]hydroxylamine ; Chlorhydrate |
Spécification
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride | |
227.0°C | |
97.5 to 102.5% (Argentometry) | |
C6F5CH2ONH2·HCl | |
o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv | |
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N | |
O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthyl]hydroxylamine ; Chlorhydrate | |
122307 | |
98% |
57981-02-9 | |
Authentique | |
C7H5ClF5NO | |
MFCD00012953 | |
Solubility in water: soluble. | |
[H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F | |
249.57 | |
249.57 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 261-057-7
RUO – Research Use Only