Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction filetés en nylon
Utilisez ces raccords pour réduire ou agrandir les tailles des connecteurs
Marque: Masterflex™ 06349-86
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord de réduction filetés en nylon
- Les raccords et connecteurs filetés offrent une installation plus permanente
- Disponible dans plusieurs matériaux et dimensions
- Boîte de six
Spécification
Raccord de réduction | |
1,375 in | |
Raccords 6 | |
Oxyde d’éthylène | |
1,14 in |
Nylon | |
34,93 mm | |
NPT(M) 3/4 po x NPT(F) 3/8 po | |
29 mm |