Learn More
Masterflex™ Raccord droit, raccord fileté, NPT(M) x NPT(M), en nylon
Le raccord droit Cole-Parmer™, raccord fileté, NPT(M) x NPT(M), en nylon est doté d’une bonne résistance chimique.
Marque: Masterflex™ 30623-29
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Simplicité d’utilisation
- Connecteur fileté sûr
Spécification
Raccord fileté pour connecteur NPT(M) | |
Nylon | |
-40°C | |
Oxyde d’éthylène | |
200°psi |
Non autoclavable | |
Filetage NPT 3/8 po | |
6/boîte | |
3/8 po NPT | |
93°C |