Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Les étiquettes en tissu en nylon (B-499) imprimables par transfert thermique sont des étiquettes enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 030543
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C)
Certifications
Homologuées UL, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Spécification
Étiquette imprimable par transfert thermique | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer | |
0,800 in | |
1,437 in | |
0,0065 in | |
1,437 x 0,8 in | |
Non stérile | |
Mat | |
Rectangle | |
Reconnu par UL, accepté par CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/part 815) | |
3000/Rouleau |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
20,320 mm | |
36,500 mm | |
0,165 mm | |
Acrylique permanent | |
Séries de rubans acceptés : 6200, 6000, 4300, 4500 (couleurs) Série de rubans recommandée : 4900 | |
IP&trade ; activé | |
de -40°C à +90°C | |
Marquage de fils et de câbles, identification de panneaux |